4-(Pentafluorothio)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC405655-1G PC405655-5G
APOSPC405655-1GEA 117 EUR
APOSPC405655-1G APOSPC405655-5G
4-(Pentafluorothio)benzylamine
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Formule: C₇H₈F₅NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06213675
UN: 2735
ADR: 8,III