4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Bromomethyl)phenylsulphur pentafluoride
PC405656-5G PC405656-1G PC405656-500MG
APOSPC405656-5GEA 1170 EUR
APOSPC405656-5G APOSPC405656-1G APOSPC405656-500MG
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₆BrF₅S
MW: 297.08 g/mol
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652420
CAS nummer: 1126969-29-6
UN: 3261
ADR: 8 III