4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC405657-1G PC405657-5G PC405657-10G
APOSPC405657-1GEA 344 EUR
APOSPC405657-1G APOSPC405657-5G APOSPC405657-10G
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClF₅O₂S₂
MW: 302.66 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652450
UN: 3261
ADR: 8 III