3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC405659-1G PC405659-5G
APOSPC405659-1GEA 351 EUR
APOSPC405659-1G APOSPC405659-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₅BrF₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652459
CAS nummer: 1240257-20-8
UN: 3265
ADR: 8,III