3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405660-1G PC405660-5G PC405660-10G
APOSPC405660-1GEA 351 EUR
APOSPC405660-1G APOSPC405660-5G APOSPC405660-10G
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClF₅O₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652436
CAS nummer: 1211520-62-5