3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405664-1G PC405664-5G
APOSPC405664-1GEA 193 EUR
APOSPC405664-1G APOSPC405664-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄BrF₅OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652483
CAS nummer: 1240257-22-0