3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405666-1G PC405666-5G PC405666-10G
APOSPC405666-1GEA 351 EUR
APOSPC405666-1G APOSPC405666-5G APOSPC405666-10G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄F₆OS
MW: 250.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652417
CAS nummer: 1240257-92-4