2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-3-chlorophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-chlorophenyl)pentafluorosulphur
PC405667-1G PC405667-5G PC405667-10G
APOSPC405667-1GEA 1070 EUR
APOSPC405667-1G APOSPC405667-5G APOSPC405667-10G
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₅ClF₅NS
MW: 253.620 g/mol
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20731080
CAS nummer: 165114-85-2