3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405668-1G PC405668-5G
APOSPC405668-1GEA 351 EUR
APOSPC405668-1G APOSPC405668-5G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₃ClF₅NS
MW: 263.62 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201047
CAS nummer: 159727-28-3