2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405669-1G PC405669-100MG
APOSPC405669-1GEA 579 EUR
APOSPC405669-1G APOSPC405669-100MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₅F₆NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652511
CAS nummer: 1240257-25-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III