2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405673-5G PC405673-1G
APOSPC405673-5GEA 1060 EUR
APOSPC405673-5G APOSPC405673-1G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₃F₆NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652501
CAS nummer: 1240256-91-0