2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405679-1G PC405679-5G
APOSPC405679-1GEA 351 EUR
APOSPC405679-1G APOSPC405679-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₈H₇F₅O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652487
CAS nummer: 1240256-83-0