2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC405680-5G PC405680-1G PC405680-250MG
APOSPC405680-5GEA 1110 EUR
APOSPC405680-5G APOSPC405680-1G APOSPC405680-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₄F₆O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652503
CAS nummer: 1240257-03-7