3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC405683-1G PC405683-5G
APOSPC405683-1GEA 351 EUR
APOSPC405683-1G APOSPC405683-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol
Formule: C₆H₄F₆OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652462
CAS nummer: 1240257-72-0