4-Fluoropentylbenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4057E-1G PC4057E-5G
APOSPC4057E-1GEA 105 EUR
APOSPC4057E-1G APOSPC4057E-5G
4-Fluoropentylbenzene 99%
4-Fluoropentylbenzene
Formule: C₁₁H₁₅F
Kookpunt: 105 °C/20mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079760
CAS nummer: 28593-14-8