ω-Bromo-3-fluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4059W-25G PC4059W-5G PC4059W-100G
APOSPC4059W-25GEA 151 EUR
APOSPC4059W-25G APOSPC4059W-5G APOSPC4059W-100G
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Kookpunt: 76 °C/0,09mmHg
Smeltpunt: 32…37 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00109756
CAS nummer: 53631-18-8
UN: 3261
ADR: 8,III