ω-Bromo-4-fluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4060-25G PC4060-5G PC4060-100G
APOSPC4060-25GEA 43.8 EUR
APOSPC4060-25G APOSPC4060-5G APOSPC4060-100G
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone 97%
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Intermediate for preparation of 1,2-diarylcyclopentenolcyclooxygenase inhibitors: J.Med.Chem.,37,3878,1994.
Formule: C₈H₆BrFO
Kookpunt: 150 °C/12mmHg
Smeltpunt: 45…49 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040830
CAS nummer: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN: 3261
ADR: 8,II