2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4063-1G PC4063-5G
APOSPC4063-1GEA 108 EUR
APOSPC4063-1G APOSPC4063-5G
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol
Formule: C₄HCl₃F₆O
Kookpunt: 139 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00236021
CAS nummer: 7594-49-2