N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4064-5G PC4064-10G PC4064-1G
APOSPC4064-5GEA 33.7 EUR
APOSPC4064-5G APOSPC4064-10G APOSPC4064-1G
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Triflating reagent.
Formule: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
Kookpunt: 80…90 °C/0,25mmHg
Smeltpunt: 37…42 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00191834
CAS nummer: 145100-50-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable