2-(4-Fluorophenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluorophenethyl alcohol
PC4067-25G PC4067-5G
APOSPC4067-25GEA 71.6 EUR
APOSPC4067-25G APOSPC4067-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethanol 97%
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉FO
Kookpunt: 110 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,121 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002898
CAS nummer: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable