4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2,3-difluorophenylboronic acid
PC4069-1G PC4069-5G PC4069-10G
APOSPC4069-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4069-1G APOSPC4069-5G APOSPC4069-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₄BBrF₂O₂
Smeltpunt: 225 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093065
CAS nummer: 374790-99-5