2-Fluorophenol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Fluorophenol
PC4070-100G PC4070-500G PC4070-1KG
APOSPC4070-100GEA 51.2 EUR
APOSPC4070-100G APOSPC4070-500G APOSPC4070-1KG
2-Fluorophenol 99%
2-Fluorophenol
Formule: C₆H₅FO
MW: 112.1 g/mol
Kookpunt: 171…172 °C
Smeltpunt: 14…16 °C
Dichtheid: 1.256 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002155
CAS nummer: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 1993
ADR: 3 III