2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC407008-10G
PC407008-25G
APOSPC407008-10GEA
26.3
EUR
APOSPC407008-10G
APOSPC407008-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule:
C₇H₅ClF₃N Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00272565 CAS nummer: 433-94-3 |