4-Bromo-8-fluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC407011-1G PC407011-5G
APOSPC407011-1GEA 83.3 EUR
APOSPC407011-1G APOSPC407011-5G
4-Bromo-8-fluoroquinoline
4-Bromo-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07700231
CAS nummer: 927800-38-2