4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-bromoquinoline
PC407017-1G PC407017-5G
APOSPC407017-1GEA 73 EUR
APOSPC407017-1G APOSPC407017-5G
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₄BrF₆N
Smeltpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075340
CAS nummer: 35853-45-3