4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4076-1G PC4076-5G
APOSPC4076-1GEA 26.4 EUR
APOSPC4076-1G APOSPC4076-5G
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Formule: C₇H₅BrClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094036
CAS nummer: 85510-82-3