6-Fluoroisatin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 6-Fluoroindoline-2,3-dione
PC408008-10G PC408008-1G PC408008-5G
APOSPC408008-10GEA 805 EUR
APOSPC408008-10G APOSPC408008-1G APOSPC408008-5G
6-Fluoroisatin
6-Fluoroisatin
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03618556
CAS nummer: 324-03-8