3-(Trifluoroacetyl)indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408009-10G PC408009-1G PC408009-5G
APOSPC408009-10GEA 549 EUR
APOSPC408009-10G APOSPC408009-1G APOSPC408009-5G
3-(Trifluoroacetyl)indole
3-(Trifluoroacetyl)indole
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00182114
CAS nummer: 14618-45-2