5-Fluoroorotic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-FOA
PC408010-25G PC408010-5G PC408010-1G
APOSPC408010-25GEA 0 EUR
APOSPC408010-25G APOSPC408010-5G APOSPC408010-1G
5-Fluoroorotic acid
5-Fluoroorotic acid
Formule: C₅H₃FN₂O₄
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00042526
CAS nummer: 703-95-7