4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Isothiocyanic acid 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl ester, 4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl Isothiocyanate
PC408011-1G PC408011-5G
APOSPC408011-1GEA 173 EUR
APOSPC408011-1G APOSPC408011-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₃F₃N₂S
MW: 228.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09800709
CAS nummer: 143782-23-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III