2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408056-250MG PC408056-1G
APOSPC408056-250MGEA 99.6 EUR
APOSPC408056-250MG APOSPC408056-1G
2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
2,3-Difluoro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09750303
CAS nummer: 954219-68-2