4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
PC408070-100G PC408070-25G PC408070-5G
APOSPC408070-100GEA 854 EUR
APOSPC408070-100G APOSPC408070-25G APOSPC408070-5G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Formule: C₁₂H₁₃ClF₃NO
MW: 279.69 g/mol
Smeltpunt: 138…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066999
CAS nummer: 21928-50-7