Dichlorofluoroacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC408090-25G PC408090-1G PC408090-5G
APOSPC408090-25GEA 643 EUR
APOSPC408090-25G APOSPC408090-1G APOSPC408090-5G
Dichlorofluoroacetic acid
Dichlorofluoroacetic acid
Formule: C₂HCl₂FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 354-19-8
EINECS: 206-547-3
UN: 3265
ADR: 8,III