Dimethyl difluoromalonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408111-1G PC408111-25G PC408111-5G
APOSPC408111-1GEA 32.3 EUR
APOSPC408111-1G APOSPC408111-25G APOSPC408111-5G
Dimethyl difluoromalonate 98%
Dimethyl difluoromalonate
Formule: C₅H₆F₂O₄
Kookpunt: 167…169 °C
Dichtheid: 1,3059 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00516931
CAS nummer: 379-95-3
UN: 3272
ADR: 3,III