2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC408137-5G
PC408137-1G
APOSPC408137-5GEA
238
EUR
APOSPC408137-5G
APOSPC408137-1G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Formule:
C₇H₂F₄O Kookpunt: 82 °C/62mmHg Dichtheid: 1,51 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683041 CAS nummer: 16583-06-5 UN: 1989 ADR: 3,III |