5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408149-1G PC408149-25G PC408149-5G
APOSPC408149-1GEA 199 EUR
APOSPC408149-1G APOSPC408149-25G APOSPC408149-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
Formule: C₈H₉F₉O
Kookpunt: 90 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06248594
CAS nummer: 3792-02-7
UN: 1987
ADR: 3,III