5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408151-1G PC408151-5G
APOSPC408151-1GEA 80.9 EUR
APOSPC408151-1G APOSPC408151-5G
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Formule: C₅H₉F₃O
Kookpunt: 147,75 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258748
CAS nummer: 352-61-4