5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408218-1G PC408218-5G
APOSPC408218-1GEA 35.1 EUR
APOSPC408218-1G APOSPC408218-5G
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane
Formule: C₅H₈F₃I
Kookpunt: 153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06247810
CAS nummer: 352-60-3