2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408225-1G PC408225-25G PC408225-5G
APOSPC408225-1GEA 76 EUR
APOSPC408225-1G APOSPC408225-25G APOSPC408225-5G
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835298
CAS nummer: 110919-71-6