2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC408235-1G
PC408235-250MG
APOSPC408235-1GEA
234
EUR
APOSPC408235-1G
APOSPC408235-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Formule:
C₈H₅BrFN Smeltpunt: 60…62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11226884 CAS nummer: 936693-22-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |