(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408271-100G PC408271-25G
APOSPC408271-100GEA 392 EUR
APOSPC408271-100G APOSPC408271-25G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787601
CAS nummer: 29640-98-0