3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408277-25G PC408277-5G PC408277-100G
APOSPC408277-25GEA 43.8 EUR
APOSPC408277-25G APOSPC408277-5G APOSPC408277-100G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185757
CAS nummer: 784-77-0