3-Amino-5-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408286-25G PC408286-5G
APOSPC408286-25GEA 226 EUR
APOSPC408286-25G APOSPC408286-5G
3-Amino-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779526
CAS nummer: 786616-54-4