6-fluoronicotinonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408290-10G PC408290-25G PC408290-1G PC408290-5G
APOSPC408290-10GEA 0 EUR
APOSPC408290-10G APOSPC408290-25G APOSPC408290-1G APOSPC408290-5G
6-fluoronicotinonitrile 97%
6-fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09261087
CAS nummer: 3939-12-6