2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408301-5G PC408301-250MG
APOSPC408301-5GEA 0 EUR
APOSPC408301-5G APOSPC408301-250MG
2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₁₄BF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22419275
CAS nummer: 1003298-73-4