2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC408440-1G PC408440-5G
APOSPC408440-1GEA 290 EUR
APOSPC408440-1G APOSPC408440-5G
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14697984
CAS nummer: 97608-49-6