5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC408441-1G PC408441-5G
APOSPC408441-1GEA 22 EUR
APOSPC408441-1G APOSPC408441-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412225
CAS nummer: 115467-07-7