4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4085-5G PC4085-10G PC4085-1G
APOSPC4085-5GEA 29.2 EUR
APOSPC4085-5G APOSPC4085-10G APOSPC4085-1G
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄ClFIN
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318122
CAS nummer: 216393-67-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III