tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC408511-10G PC408511-5G
APOSPC408511-10GEA 89.2 EUR
APOSPC408511-10G APOSPC408511-5G
tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11847970
CAS nummer: 620611-27-0