1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4087-1G PC4087-250MG PC4087-500MG PC4087-5G
APOSPC4087-1GEA 120 EUR
APOSPC4087-1G APOSPC4087-250MG APOSPC4087-500MG APOSPC4087-5G
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione 95%
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione
Formule: C₆H₇F₃O₂
Kookpunt: 125 °C
Vlampunt: 28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051306
CAS nummer: 400-54-4
EINECS: 206-924-2
UN: 1993
ADR: 3,III